Läs mer
Natriumboratdekahydrat ACS MP Biomedicals
Produktkod. 11424642 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11424642 1 kg 1kg
1 options
Produktkod. 11424642 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219143601
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    810.00 SEK
    771.16 SEK / 1kg
    Save 38.84 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Borate
Namnnotering Dekahydrat
CAS 1303-96-4
Kvantitet 1 kg
Molekylformel B4Na2O7·10H2O
Synonym Sodium Tetraborate, Borax, Fused
Formel vikt 381.37
Kvalitet ACS
Densitet 2.367 g/mL