Beskrivning
Begreppet borax används för ett antal närbesläktade mineraler eller kemiska föreningar som skiljer sig åt i sin kristallvattenhalt, men syftar vanligtvis på dekahydratet. Natriumborat används för många applikationer:
- För att göra buffertar, t.ex. för gelelektrofores av DNA, såsom TBE (Tris/Borate/EDTA) eller SB (Natriumborat) buffert, eller som BBS (boratbuffrad saltlösning) i beläggningsprocedurer
- Som mikronäringsgödsel för att korrigera jordar med borbrist
- För att rengöra hjärnhålan på en skalle för montering
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Borate Decahydrate |
| CAS | 1303-96-4 |
| Fysisk form | Kristallint pulver |
| Kvantitet | 500 g |
| Analysprocentintervall | 99,5 – 105,0 % |
| Molekylformel | B4Na2O7.10H2O |
| Löslighetsinformation | 1 g löses i 16 M vatten, 0,6 ml kokande vatten, ∼/ml glyceral; olöslig i alkohol. |
| Molekylvikt (g/mol) | 381.37 |
| Formel vikt | 381,37 g/mol |
| Kvalitet | ACS-reagens |