Läs mer
Natriumborhydrid, 0,5 M lösning i diglym, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10501451 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10501451 100 ml 100ml
1 options
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 10501451 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 191131000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    845.00 SEK
    732.65 SEK / 100ml
    Save 112.35 SEK
    13% Av
 Begränsad artikel
I lager
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 16940-66-2 | BH4Na | 37.83 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Reduktionsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium borohydride
Färg Färglös
Namnnotering 0,5M-lösning i Diglyme
CAS 16940-66-2, 111-96-6
Molekylformel BH4Na
Linjär formel NaBH4
MDL-nummer MFCD00003518
Koncentration 0,45 till 0,55 M
Fieser 01,1049; 02,377; 03,262; 04,443; 05,597; 06,530; 07,329; 08,449; 09,420; 10,357; 11,477; 12,441; 13,21; 14,99; 15,290; 16,304; 17,189
Densitet 0.9450g/mL, 0.945
Merck Index 15, 8727
Synonym Sodium tetrahydroborate, SBH
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig i kallt vatten, reagerar med varmt vatten.
InChI-nyckel YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
LEDER [BH4-].[Na+]
IUPAC-namn natriumboranuid
Molekylvikt (g/mol) 37.83
Formel vikt 37.82
Förpackning AcroSeal™ Glasflaska
Kvantitet 100 ml
Flampunkt 69 °C
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium borohydride, 0.5 M solution in diglyme
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H315-Irriterar huden.
  • EUH019-Kan bilda explosiva peroxider.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.