Läs mer
Natriumborhydrid, 12% lösning i 40% aq. NaOH-lösning, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10119689 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackning:
AcroSeal™ Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10119689 100 mL AcroSeal™ Glasflaska 100ml
1 options
Produktkod. 10119689 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 429131000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1115.00 SEK
    969.65 SEK / 100ml
    Save 145.35 SEK
    13% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 16940-66-2 ∣ BH4Na ∣ 37.83 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Reduktionsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kokpunkt 130,0 °C till 135,0 °C
Kemiskt namn eller material Sodium borohydride
CAS 16940-66-2, 1310-73-2, 67-56-1, 7732-18-5
Färg Färglös
Fysisk form Vätska
Kvantitet 100 mL
Molekylformel BH4Na
Linjär formel NaBH4
MDL-nummer MFCD00003518
Merck Index 15,8727
Synonym Sodium tetrahydroborate, SBH
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: helt löslig
InChI-nyckel YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
LEDER [BH4-].[Na+]
IUPAC-namn natriumboranuid
Molekylvikt (g/mol) 37.83
Formel vikt 37.82
Procent renhet 11 till 13 %
Kvalitet Ungraded
Förpackning AcroSeal™ Glasflaska
Densitet 1.4, 1.4000g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.