Läs mer
Natriumborhydrid, 12 % lösning i 40 % aq. natriumhydroxidlösning
Produktkod. 11360836 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2.5 L
250ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11360836 2.5 L Plastflaska 2.5 L
10310424 100 mL Plastflaska 100ml
10248893 250 mL Plastflaska 250ml
10413205 1 L Plastflaska 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11360836 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 389930025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2845.00 SEK
    2477.65 SEK / 2.5 L
    Save 367.35 SEK
    12% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 16940-66-2 | BH4Na | 37,83 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Reduktionsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kokpunkt 130,0 °C till 135,0 °C
Kemiskt namn eller material Sodium borohydride
Namnnotering 12 % lösning i 40 % aq. natriumhydroxidlösning
CAS 16940-66-2, 1310-73-2, 67-56-1, 7732-18-5
Färg Färglös
Fysisk form Vätska
Kvantitet 2.5 L
Molekylformel BH4Na
Linjär formel NaBH4
MDL-nummer MFCD00003518
Merck Index 15, 8727
Synonym Sodium tetrahydroborate, SBH
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: helt löslig
InChI-nyckel YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
LEDER [BH4-].[Na+]
IUPAC-namn natriumboranuid
Molekylvikt (g/mol) 37.83
Formel vikt 37.82
Procent renhet 11 till 13 %
Förpackning Plastflaska
Densitet 1.4, 1.4000g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.