Läs mer
Sodium borohydride, 20% aq. NaOH solution, ACROS Organics™
Handla allt Thermo Scientific Chemicals ProdukterSpecifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Sodium borohydride |
| Namnnotering | 20% aq. NaOH solution |
| Kvantitet | 500 mL |
| Formel vikt | 37.83 |