Läs mer
Natriumborhydrid, 98-99 %, (kristallin), MP Biomedicals
Produktkod. 11436282 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
25 g
50 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
50g
Produktkod. 11436282
Brand: MP Biomedicals 0210289425
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Utmärkt reduktionsmedel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16940-66-2
Molekylformel BH4Na
Molekylvikt (g/mol) 37.83
MDL-nummer MFCD00003518
InChI-nyckel YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn natriumboranuid
LEDER [BH4-].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Borohydride
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall 98-99%
Formel vikt 37.8