Läs mer
Natriumborhydrid, 98 %
Produktkod. 11379037
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11379037 100 g -
11369037 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11379037 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 038788.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 16940-66-2 | BH4Na | 37,83 g/mol
Natriumborhydrid används som reagens vid reduktion av aminosyror och deras derivat. Används även som katalysator vid ammoniakborandehydrering. Natriumborhydrid används som ett reduktionsmedel vid syntesen av guldnanopartiklar. Det används även till trämassa och som blåsmedel för plast. Det reducerar aldehyd- och ketogrupperna för att ge motsvarande alkoholer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16940-66-2
Molekylformel BH4Na
Molekylvikt (g/mol) 37.83
MDL-nummer MFCD00003518
InChI-nyckel YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
Synonym Sodium tetrahydridoborate
IUPAC-namn natriumboranuid
LEDER [BH4-].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Borohydride
Smältpunkt 400 °C (dekomposition)
Färg Vitt
Fysisk form Caplets
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall 98%
Löslighetsinformation Löslig i vatten. De löser också i flytande ammoniak, aminer och pyridin.
Formel vikt 37.83
Tändpunkt 220 °C (428 °F)
Odör Luktfritt
Känslighet Känslig för fukt
Utseende Vita hattar
Densitet 1,074 g/cm3 vid 20 °C
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium borohydride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Ämne som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser Kategorija 1
Faroangivelser
  • H260-Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser som kan självantända.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P223-Undvik all kontakt med vatten.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium borohydride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.