Läs mer
Natriumborhydrid, ≥99 %, Solstice
Produktkod. 15626760
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15626760 25 g Glasflaska 25g
15616760 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15626760 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 7132125G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
TraceSELECT™ , för bestämning av hydridbildare med AAS,≥ 99 %
TraceSELECT™ Ultra och TraceSELECT
  • Ultrarena syror, baser och salter för smältning och våt nedbrytning i miljö-, vatten- och livsmedelsanalys
  • Provberedning för spåranalys kräver reagenser av högsta renhet; våra TraceSELECT Ultra-produkter för ultraspåranalys vid ppb- och till och med ppt-nivåer produceras genom subkokande destillation
  • Syrorna, baserna och salterna i TraceSELECT serien har utvecklats för provberedning och analys inom ppb (μg/kg) spårintervallet
  • förpackade i högkvalitativa behållare som passar varje produkt
  • Reagenserna produceras och buteljeras under renrumsförhållanden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16940-66-2
Molekylformel BH4Na
Molekylvikt (g/mol) 37.83
MDL-nummer MFCD00003518
InChI-nyckel YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn Natriumboranuid
LEDER [BH4-].[Na+]
Specifikationer
Kokpunkt >400 °C
Kemiskt namn eller material Sodium borohydride
Smältpunkt >360 °C
Färg Vitt
Fysisk form Prill eller pulver
Kvantitet 25 g
Odör Luktfritt
Förpackning Glasflaska
Ångtryck >0,000054 Pa
Densitet 1,074 g/cm3
Linjär formel NaBH4
UN-nummer UN1426
Formel vikt 37,83 g/mol
Procent renhet ≥99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium borohydride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
  • Ämne som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser Kategorija 1
Faroangivelser
  • H260-Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser som kan självantända.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P231+P232-Hanteras under inert gas. Skyddas från fukt.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium tetrahydroborate