Läs mer
Natriumborhydrid, 99 %, (VenPureTM AF-kapslar), kapslar
Product Code. 13296329 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Unit Size:
100g
10kg
2.5kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
13296329 500 g 500g
13206339 100 g 100g
13276329 2.5 kg 2.5kg
13286329 10 kg 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 13296329 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 448495000
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 16940-66-2 ∣ BH4Na ∣ 37,83 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16940-66-2
Molekylformel BH4Na
Molekylvikt (g/mol) 37.83
MDL-nummer MFCD00003518
InChI-nyckel YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
Synonym Sodium tetrahydroborate, SBH
IUPAC-namn natriumboranuid
LEDER [BH4-].[Na+]
Spécification
Kemiskt namn eller material Sodium borohydride
Smältpunkt 360,0 °C
Fysisk form Caplets
Kvantitet 500 g
Förpackning Plastflaska
Analysprocentintervall 99%
Linjär formel NaBH4
Merck Index 15,8727
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: reagerar. Andra lösligheter: löslig i ammoniak – reagerar med syror, löslig i aminer, pyridin och dimetyleter av, dietylenglykol, insol.in andra etrar, hydrokarbonat, alkylklorider, reagerar med oxiderande medel
Formel vikt 37.83
Procent renhet 99%
Kvalitet Ograderat
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium borohydride
Mention d'avertissement
  • Fara
Catégorie de danger
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
  • Ämne som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser Kategorija 1
Mention de danger
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H260-Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser som kan självantända.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
Conseils de prudence
  • P223-Undvik all kontakt med vatten.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.