Läs mer
Sodium Borohydride-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Borohydride-d4 |
| CAS | 15681-89-7 |
| Molekylformel | Na . B 2H4 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | Sodium Borodeuteride, Sodium Tetrahydro-d4-borate, Sodium Tetradeuterioborate, Sodium Tetradeuteroborate, Sodium Tetrahydroborate-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/BH4.Na/h1H4;/q-1;+1/i1D4; |
| LEDER | [Na+].[2H][B-]([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | sodium;tetradeuterioboranuide |
| Molekylvikt (g/mol) | 41.86 |
| Formel vikt | 42.0555 |