Läs mer
Sodium Borohydride-d4, TRC
Produktkod. 30420150
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30420150 1 g
30409678 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30420150 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS6149021G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Borohydride-d4
CAS 15681-89-7
Molekylformel Na . B 2H4
Kvantitet 1 g
Synonym Sodium Borodeuteride, Sodium Tetrahydro-d4-borate, Sodium Tetradeuterioborate, Sodium Tetradeuteroborate, Sodium Tetrahydroborate-d4
InChI formel InChI=1S/BH4.Na/h1H4;/q-1;+1/i1D4;
LEDER [Na+].[2H][B-]([2H])([2H])[2H]
IUPAC-namn sodium;tetradeuterioboranuide
Molekylvikt (g/mol) 41.86
Formel vikt 42.0555