Läs mer
Natriumborhydrid, stabil aq. soln., 4,4 m i 14 M NaOH
Produktkod. 11385009
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
2 L
Förpackningsstorlek:
100ml
2 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11385009 2 L 2 L
11375009 100 mL 100ml
11346329 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11385009 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 087659.K3
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
CAS: 16940-66-2 | BH4Na | 37,83 g/mol
Natriumborhydrid används som reagens vid reduktion av aminosyror och deras derivat. Används även som katalysator vid ammoniakborandehydrering. Det fungerar som ett reduktionsmedel vid syntesen av guldnanopartiklar. Det används även till trämassa och som blåsmedel för plast. Det reducerar aldehyd- och ketogrupper för att ge motsvarande alkoholer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16940-66-2
Molekylformel BH4Na
Molekylvikt (g/mol) 37.83
MDL-nummer MFCD00003518
InChI-nyckel YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
Synonym Sodium tetrahydridoborate
IUPAC-namn natriumboranuid
LEDER [BH4-].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium borohydride
Namnnotering Stabil vattenlösning.
Färg Färglös
Fysisk form Vätska
Kvantitet 2 L
Linjär formel NaBH4
UN-nummer UN3320
Löslighetsinformation Blandbar med vatten, flytande ammoniak, aminer och pyridin.
Formel vikt 37.83
Kvalitet Ungraded
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 4.4M in 14M NaOH
Känslighet Luftkänslig
Densitet 1.4 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.