Specifications
| Smältpunkt | 360 °C |
| Färg | Vitt |
| pH | 11 |
| Fysisk form | Pulver/fast |
| Kvantitet | 100 g |
| Förpackning | Pulverburk av plast |
| Formel vikt | 37,83 g/mol |
Safety and Handling
Product Identifier
- Sodium borohydride
- Fara
- Ämne som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
- H260-Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser som kan självantända.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
- EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P223-Undvik all kontakt med vatten.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .