Läs mer
Natriumborhydrid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Borohydride |
| Kvantitet | 100 g |
| InChI formel | InChI=1S/BH4.Na/h1H4;/q-1;+1 |
| Formel vikt | 38.0304 |