Läs mer
Natriumborhydrid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Borohydride |
| CAS | 16940-66-2 |
| Kvantitet | 250 g |
| Molekylformel | BH4Na |
| Synonym | Tetrahydroborate(1-) Sodium, Borol, Colorstrip 2000, Hidkitex DF, Hydrifin, Sodium Borohydrate, Sodium Borohydride, Sodium Borohydride, NaBH4, Sodium Hydroborate, Sodium Tetrahydridoborate, Sodium tetrahydroborate, Sodium Tetrahydroborate(1-), VenMet |
| InChI formel | InChI=1S/BH4.Na/h1H4;/q-1;+1 |
| LEDER | [BH4-].[Na+] |
| IUPAC-namn | natrium; Boranuide |
| Molekylvikt (g/mol) | 37.83 |
| Formel vikt | 38.0304 |