Läs mer
Natriumborhydrid (VenPureTM-lösning), 12 % aq. lösning
Produktkod. 13236339 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
2.5 L
Förpackningsstorlek:
100ml
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
13236339 2.5 L 2.5 L
13226339 100 mL 100ml
13266339 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 13236339 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 448510025
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 16940-66-2 ∣ BH4Na ∣ 37,83 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kokpunkt 130,0 °C till 135,0 °C
Kemiskt namn eller material Sodium borohydride
Namnnotering VenPure™-lösning, 12 % vattenlösning
CAS 16940-66-2, 1310-73-2, 67-56-1, 7732-18-5
Fysisk form Vätska
Kvantitet 2.5 L
Förpackning Plastflaska
Densitet 1.4, 1.4000g/mL
Molekylformel BH4Na
Linjär formel NaBH4
MDL-nummer MFCD00003518
Merck Index 15,8727
Synonym SBH, Sodium tetrahydroborate
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: helt löslig
InChI-nyckel YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
LEDER [BH4-].[Na+]
IUPAC-namn natriumboranuid
Molekylvikt (g/mol) 37.83
Formel vikt 37.82
Procent renhet 12%
Kvalitet Ograderat
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.