Läs mer
Natriumbromat, 99,5 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11357697
Kvantitet:
100 g
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
100g
2kg
500g
Produktkod. 11357697
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 014101.A3
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7789-38-0 | BrNaO3 | 150.891 g/mol
Natriumbromat används som oxidationsmedel för att omvandla tetrahydropyranyletrar till karbonylföreningar. Det fungerar som ett analytiskt reagens. Det används också för att lösa upp guld från sina malmer, rengöring av pannor, oxidation av svavel och karfärger. Vidare används det i hårbehandlingsformuleringar som en hårpermanent.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7789-38-0
Molekylformel BrNaO3
Molekylvikt (g/mol) 150.891
MDL-nummer MFCD00003476
InChI-nyckel XUXNAKZDHHEHPC-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium bromate, bromic acid, sodium salt, dyetone, bromate de sodium, sodium bromate dot, neutralizer k-126, neutralizer k-140, neutralizer k-938, sodium bromate nabro3, bromate de sodium french
PubChem CID 23668195
ChEBI CHEBI:75229
IUPAC-namn natrium; bromat
LEDER [O-]Br(=O)=O.[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium bromate
Smältpunkt 381°C (decomposition)
Färg Vitt
Fysisk form Kristaller
Kvantitet 2 kg
Analysprocentintervall 99.5% (metals basis)
Löslighetsinformation Soluble in water (2.5 parts in cold water,1.1 part in boiling water)Soluble in water and ammonia. Insoluble in ethanol,acetone and ether.
Formel vikt 150.9
Odör Odorless
Brytningsindex 1.594
Utseende White crystalline
Densitet 3.34
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.