Läs mer
Sodium Bromate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Produktkod. 10419380 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Plastic powder jar
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10419380 500 g Plastic powder jar 500g
1 options
Produktkod. 10419380 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S/2600/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Smältpunkt 381°C
CAS 7789-38-0
Färg White
pH 7
Fysisk form Powder/Solid
Kvantitet 500 g
Molekylformel BrNaO3
MDL-nummer 3476
Synonym sodium bromate, bromic acid, sodium salt, dyetone, bromate de sodium, sodium bromate dot, neutralizer k-126, neutralizer k-140, neutralizer k-938, sodium bromate nabro3, bromate de sodium french
InChI-nyckel XUXNAKZDHHEHPC-UHFFFAOYSA-M
LEDER [O-]Br(=O)=O.[Na+]
IUPAC-namn sodium;bromate
Molekylvikt (g/mol) 150.891
PubChem CID 23668195
ChEBI CHEBI:75229
Formel vikt 150.9g/mol
Förpackning Plastic powder jar
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium bromate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Oxiderande fast ämne Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.