missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Natriumbromat, Honeywell Fluka™

Produktkod. 15600580 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 g
1 kg
25 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
25kg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 15600580

Brand: Honeywell-Fluka 02151250G

Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

≥99 %

  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 7789-38-0
Molekylformel BrNaO3
Molekylvikt (g/mol) 150.891
MDL-nummer MFCD00003476
InChI-nyckel XUXNAKZDHHEHPC-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium bromate, bromic acid, sodium salt, dyetone, bromate de sodium, sodium bromate dot, neutralizer k-126, neutralizer k-140, neutralizer k-938, sodium bromate nabro3, bromate de sodium french
PubChem CID 23668195
ChEBI CHEBI:75229
IUPAC-namn sodium;bromate
LEDER [O-]Br(=O)=O.[Na+]

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Sodium Bromate
Kvantitet 250 g
Linjär formel NaBrO3
UN-nummer 1494
Formel vikt 150.89g/mol
Procent renhet ≥99%
Densitet 3.339g/mL at 25°C
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.