Läs mer
Sodium Bromate, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Bromate |
| Smältpunkt | 381°C (Decomposition) |
| CAS | 7789-38-0 |
| Kvantitet | 250 g |
| Densitet | 3.3 g/cm3 at 20°C |
| MDL-nummer | MFCD00003476 |
| Synonym | Sodium bromate, Sodium bromate |
| Molekylvikt (g/mol) | 150.89 |
| Kvalitet | Research |