Learn More
Natriumbromat, TRC
Product Code. 30414770
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
50 g
Product Code. Kvantitet
30414770 50 g
1 options
Product Code. 30414770 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCS96008050G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Sodium Bromate
CAS 7789-38-0
Kvantitet 50 g
Molekylformel NaBrO3
InChI formel InChI=1S/BrHO3.Na/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
LEDER [Na+].[O-]Br(=O)=O
IUPAC-namn natrium; bromat
Molekylvikt (g/mol) 150.89
Formel vikt 149.8929