Läs mer
Natriumbromat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Bromate |
| CAS | 7789-38-0 |
| Kvantitet | 10 g |
| Molekylformel | NaBrO3 |
| InChI formel | InChI=1S/BrHO3.Na/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1 |
| LEDER | [Na+].[O-]Br(=O)=O |
| IUPAC-namn | natrium; bromat |
| Molekylvikt (g/mol) | 150.89 |
| Formel vikt | 149.8929 |