Läs mer
Sodium bromide, 99.5%, for analysis
Produktkod. p-41832 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
Produktkod. 10107903
Brand: Thermo Scientific Acros 246901000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
CAS: 7647-15-6 | BrNa | 102.89 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
CX-bindningsbildande reagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7647-15-6
Molekylformel BrNa
Molekylvikt (g/mol) 102.89
MDL-nummer MFCD00003475
InChI-nyckel JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium bromide, bromide salt of sodium, sodium bromide nabr, sedoneural, sodiumbromide, trisodium tribromide, bromnatrium, nabr, bromnatrium german, caswell no. 750a
PubChem CID 253881
ChEBI CHEBI:63004
LEDER [Na+].[Br-]
Specifikationer
Kokpunkt 1390.0°C
Kemiskt namn eller material Sodium bromide
Smältpunkt 755.0°C
Namnnotering p.a.
Färg Vitt
pH 5 to 8.8 (5% soln. at 20°C)
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall 99.5% min. (Argentometry)
Linjär formel NaBr
Fieser 12,445; 13,46
Merck Index 15, 8729
Löslighetsinformation Solubility in water: 905g/L (20°C). Other solubilities: 1160g/L water (50°C), 1210g/L water (100°C), 1g/6 mL methanol, 7g/100 mL 95% ethanol
IUPAC-namn natrium; bromid
Formel vikt 102.89
Procent renhet 99.5%
Kvalitet Analytisk
Förpackning Plastflaska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.