Läs mer
Sodium bromide, 99+% (dry wt.), water <1.0%
Produktkod. 11478833
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11478833 1000 g 1000g
11488833 250 g 250g
11498833 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11478833 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10552.0B
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
CAS: 7647-15-6 | BrNa | 102.89 g/mol
Natriumbromid används i farmaceutiska tillämpningar, används i fotografisk bearbetning och kemiska mellanprodukter för produktion av kemikalier och bromider. Det används ofta som ett antikonvulsivt medel. Används även för beredning av borrvätskor, kompletteringsvätskor och formuleringar för borrslam.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Natriumbromid används i farmaceutiska applikationer, används i fotografisk bearbetning och kemiska mellanprodukter för produktion av kemikalier och bromider. Det används ofta som ett antikonvulsivt medel. Används även för beredning av borrvätskor, kompletteringsvätskor och formuleringar för borrslam.
Löslighet
Löslig i vatten, löslig i alkohol.
Anmärkningar
Den är termiskt och kemiskt stabil. Hygroskopisk. Natriumbromid är icke brandfarligt och vid stark upphettning kan det avge bromångor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7647-15-6
Molekylformel BrNa
Molekylvikt (g/mol) 102.89
MDL-nummer MFCD00003475
InChI-nyckel JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium bromide, bromide salt of sodium, sodium bromide nabr, sedoneural, sodiumbromide, trisodium tribromide, bromnatrium, nabr, bromnatrium german, caswell no. 750a
PubChem CID 253881
ChEBI CHEBI:63004
LEDER [Na+].[Br-]
Specifikationer
Kokpunkt 1390°C
Kemiskt namn eller material Sodium bromide
Smältpunkt 755°C
Namnnotering Water <1.0%
Kvantitet 1000 g
Anteckningar om analysprocent (dry wt.)
Merck Index 14,8594
Löslighetsinformation Soluble in water,soluble in alcohol.
IUPAC-namn natrium; bromid
Formel vikt 102.89
Procent renhet ≥99%
Brytningsindex 1.6412
Känslighet Hygroscopic
Densitet 3.203
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.