Läs mer
Natriumbromid,≥ 99 %, ReagentPlus™ , Honeywell Fluka™
Produktkod. 15682070 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
2.5 kg
6 x 500 g
12 kg
Förpackning:
Poly Bottle
Trumma med inliner
Förpackningsstorlek:
12kg
2.5kg
500g
Paket med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15682070 12 kg Trumma med inliner 12kg
15602080 500 g Poly Bottle 500g
15692070 2.5 kg Poly Bottle 2.5kg
15612080 6 x 500 g Poly Bottle Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15682070 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer 22034512KG
Request Bulk or Custom Format
Reagenskvalitet,≥ 99 %
  • ≥95 % för allmänt laboratoriebruk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7647-15-6
Molekylformel BrNa
Molekylvikt (g/mol) 102.89
MDL-nummer MFCD00003475
InChI-nyckel JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium bromide, bromide salt of sodium, sodium bromide nabr, sedoneural, sodiumbromide, trisodium tribromide, bromnatrium, nabr, bromnatrium german, caswell no. 750a
PubChem CID 253881
ChEBI CHEBI:63004
LEDER [Na+].[Br-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Bromide
Kvantitet 12 kg
Linjär formel NaBr
UN-nummer NONH for all modes of transport
Löslighetsinformation Soluble in ethanol, Soluble in water
IUPAC-namn natrium; bromid
Formel vikt 102.89g/mol
Procent renhet ≥99%
Kvalitet ReagentPlus
Förpackning Trumma med inliner
Ångtryck 1mmHg (806°C)