Läs mer
Natriumbromid,≥ 99 %, ReagentPlus™ , Honeywell Fluka™
Produktkod. p-7120771 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Kvantitet:
500 g
2.5 kg
6 x 500 g
12 kg
Förpackning:
Poly Bottle
Trumma med inliner
Förpackningsstorlek:
12kg
2.5kg
500g
Paket med 6
Produktkod. 15602080
Brand: Honeywell Research Chemicals 220345500G
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reagenskvalitet,≥ 99 %
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7647-15-6
Molekylformel BrNa
Molekylvikt (g/mol) 102.89
MDL-nummer MFCD00003475
InChI-nyckel JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium bromide, bromide salt of sodium, sodium bromide nabr, sedoneural, sodiumbromide, trisodium tribromide, bromnatrium, nabr, bromnatrium german, caswell no. 750a
PubChem CID 253881
ChEBI CHEBI:63004
LEDER [Na+].[Br-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Bromide
Kvantitet 500 g
Linjär formel NaBr
UN-nummer NONH for all modes of transport
Löslighetsinformation Soluble in ethanol, Soluble in water
IUPAC-namn sodium bromide
Formel vikt 102.89g/mol
Procent renhet ≥99%
Kvalitet ReagentPlus
Förpackning Poly Bottle
Ångtryck 1mmHg (806°C)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt