Läs mer
Natriumbromid, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. 10713621 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
3 kg
Förpackningsstorlek:
3kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10713621 500 g 500g
10000370 3 kg 3kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10713621 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S/2640/53
Request Bulk or Custom Format
Natriumbromid, Extra Pure, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7647-15-6
Molekylformel BrNa
Molekylvikt (g/mol) 102.89
MDL-nummer MFCD00003475
InChI-nyckel JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium bromide, bromide salt of sodium, sodium bromide nabr, sedoneural, sodiumbromide, trisodium tribromide, bromnatrium, nabr, bromnatrium german, caswell no. 750a
PubChem CID 253881
ChEBI CHEBI:63004
LEDER [Na+].[Br-]
Specifikationer
Kokpunkt 1390°C
Smältpunkt 755°C
Färg Vitt
pH 5 to 8.8
Fysisk form Pulver/fast
Kvantitet 500 g
IUPAC-namn natriumbromid
Formel vikt 102.89g/mol
Förpackning Pulverburk av plast