Läs mer
Natriumbromid, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Produktkod. 15690560 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
500g
Paket med 6
Produktkod. 15690560
Brand: Honeywell-Fluka 021191KG
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Puriss., uppfyller analytiska specifikationer från BP, Ph. Eur., USP 99-100,5 % (beräknat till den torkade substansen)
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7647-15-6
Molekylformel BrNa
Molekylvikt (g/mol) 102.89
MDL-nummer MFCD00003475
InChI-nyckel JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium bromide, bromide salt of sodium, sodium bromide nabr, sedoneural, sodiumbromide, trisodium tribromide, bromnatrium, nabr, bromnatrium german, caswell no. 750a
PubChem CID 253881
ChEBI CHEBI:63004
LEDER [Na+].[Br-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Bromide
Namnnotering Meets analytical specification of Ph. Eur.BP,USP
Kvantitet 1 kg
Linjär formel NaBr
UN-nummer NONH for all modes of transport
IUPAC-namn natrium; bromid
Formel vikt 102.89g/mol
Procent renhet 99 to 100.5% (calc. to the dried substance)
Kvalitet puriss.
Förpackning Plastflaska
Ångtryck 1mmHg (806°C)
Visa mer Visa mindre
Produktbeteckning
  • Sodium bromide