Läs mer
Sodium bromide, Puratronic™, 99.9955% (metals basis)
Produktkod. 11346419
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11346419 25 g 25g
11356419 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11346419 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010860.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7647-15-6 | BrNa | 102.89 g/mol
Natriumbromid används i stor utsträckning för framställning av andra bromider i organisk syntes och andra områden. Används även för att förbereda täta vätskor som används i oljekällor.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7647-15-6
Molekylformel BrNa
Molekylvikt (g/mol) 102.89
MDL-nummer MFCD00003475
InChI-nyckel JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium bromide, bromide salt of sodium, sodium bromide nabr, sedoneural, sodiumbromide, trisodium tribromide, bromnatrium, nabr, bromnatrium german, caswell no. 750a
PubChem CID 253881
ChEBI CHEBI:63004
LEDER [Na+].[Br-]
Specifikationer
Kokpunkt 1390°C
Kemiskt namn eller material Sodium bromide
Smältpunkt 755°C
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall 99.9955% (metals basis)
Löslighetsinformation Soluble in water. Also soluble in alcohol,methanol and ethanol.
IUPAC-namn natriumbromid
Formel vikt 102.89
Brytningsindex 1.6412
Känslighet Hygroscopic
Utseende Powder/flake/crystalline/beads
Densitet 3.203 g/cm3 at 20°C
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.