Läs mer
Sodium Bromide, TRC
Produktkod. 30008083
Change view
Kvantitet:
10 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30008083 10 g
30003281 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30008083 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS61516010G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7647-15-6
Molekylformel Br Na
Molekylvikt (g/mol) 102.89
Synonym Sodium bromide, NSC 77384, Sanibrom 40, Sedoneural
IUPAC-namn bromosodium
LEDER [Na]Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Bromide
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/BrH.Na/h1H;/q;+1/p-1
Formel vikt 101.9081