Läs mer
Sodium bromide, ultra dry, 99.999% (metals basis)
Produktkod. 11378208
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11378208 5 g 5g
11388208 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11378208 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 039426.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7647-15-6 | BrNa | 102.89 g/mol
Natriumbromid används vid framställning av bromider och som en källa till bromidjon. Den hittar också sina tillämpningar i borrvätsketillsatser och viktningsmedel. Det används inom , oljegasproduktion, hydraulisk frakturering och fracking. Det används också inom fotografering, för att göra bromider och organiska kemikalier, som ett terapeutiskt lugnande och hypnotisk medel, och tidigare som veterinärmedicin. Det hittar också sina tillämpningar för att kontrollera alger, bakterier och svampar i vattensystem (pastörisering, konservering, massa& papperstillverkning och prydnadsdammar); och används för att stöta bort mal från kläder och loppor från husdjur.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampulerad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7647-15-6
Molekylformel BrNa
Molekylvikt (g/mol) 102.89
MDL-nummer MFCD00003475
InChI-nyckel JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium bromide, bromide salt of sodium, sodium bromide nabr, sedoneural, sodiumbromide, trisodium tribromide, bromnatrium, nabr, bromnatrium german, caswell no. 750a
PubChem CID 253881
ChEBI CHEBI:63004
IUPAC-namn natriumbromid
LEDER [Na+].[Br-]
Specifikationer
Kokpunkt 1390°C
Kemiskt namn eller material Sodium bromide
Smältpunkt 755°C
Namnnotering Ultra dry
Fysisk form Spheres
Kvantitet 5 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Merck Index 14,8594
Löslighetsinformation Soluble in water at 20°C 900g/L,alcohol (62.5mg/ml),methanol (166.67mg/ml),and 95% ethanol (70mg/ml).
Formel vikt 102.89
Procent renhet 99.999%
Förpackning Ampull
Brytningsindex 1.6412
Känslighet Hygroscopic
Densitet 3.203 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.