Läs mer
Natriumbromoacetat, 98 %
Produktkod. 11368096
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11368096 5 g 5g
11378096 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11368096 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L14983.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1068-52-6 | C2H2BrNaO2 | 160,93 g/mol
Det är ett viktigt råmaterial och intermediär som används inom organisk syntes, jordbrukskemikalier, läkemedel och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Det är ett viktigt råmaterial och intermediär
som används inom organisk syntes, jordbrukskemikalier, läkemedel och färgämnen.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1068-52-6
Molekylformel C2H2BrNaO2
Molekylvikt (g/mol) 160.93
MDL-nummer MFCD01311832
InChI-nyckel SESSOVUNEZQNBV-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium bromoacetate, sodium 2-bromoacetate, sodium monobromoacetate, unii-8j155ck8pv, acetic acid, bromo-, sodium salt, bromoacetic acid sodium salt, acmc-1bowb, sodium bromoacetate, ?brch2coona, acetic acid,bromo-,sodium salt 8ci,9ci, acetic acid, bromo-,sodium salt 8ci,9ci
PubChem CID 23675628
IUPAC-namn natrium;2-bromacetat
LEDER C(C(=O)[O-])Br.[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium bromoacetate
Smältpunkt >300°C
Odör Odorless
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2811
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 160.93
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.