missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Sodium Butyrate-13C4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Butyrate-13C4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8O2.Na/c1-2-3-4(5)6;/h2-3H2,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/i1+1,2+1,3+1,4+1; |
| Formel vikt | 114.0478 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?