Läs mer
Natriumbutyrat, 98+%
Beskrivning
Minskar kalciumfrisättning från intracellulära förråd. Hämmar histondeacetylas. Natriumbutyrat används vid behandling av patienter med muskelatrofi i ryggraden hos människa. Vidare används det för att bestämma rollen av histonacetylering i kromatinstruktur och funktion.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Minskar kalciumfrisättning från intracellulära förråd. Hämmar histondeacetylas. Natriumbutyrat används vid behandling av patienter med muskelatrofi i ryggraden hos människa. Vidare används det för att bestämma rollen för histon ac
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium butyrate |
| Smältpunkt | >300 °C |
| Linjär formel | CH3(CH2)2CO2Na |
| Kvantitet | 5 g |
| Beilstein | 3629439 |
| Känslighet | Hygroskopisk |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten, dimetylsulfoxid och etanol. Olöslig i eter. |
| IUPAC-namn | natriumbutanoat |
| Formel vikt | 110.09 |
| Procent renhet | ≥98% |
Säkerhet och hantering
- Sodium butyrate
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: Butanoic acid, sodium salt
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.