Läs mer
Natriumbutyrat, 98+%
Produktkod. 11448943
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11448943 500 g 500g
11423980 5 g 5g
11438943 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11448943 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11079.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1580.17 SEK
    1418.65 SEK / 500g
    Save 161.52 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 156-54-7 | C4H7NaO2 | 110,09 g/mol
Minskar kalciumfrisättning från intracellulära förråd. Hämmar histondeacetylas. Natriumbutyrat används vid behandling av patienter med muskelatrofi i ryggraden hos människa. Vidare används det för att bestämma rollen av histonacetylering i kromatinstruktur och funktion.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Minskar kalciumfrisättning från intracellulära förråd. Hämmar histondeacetylas. Natriumbutyrat används vid behandling av patienter med muskelatrofi i ryggraden hos människa. Vidare används det för att bestämma rollen av histonacetylering i kromatinstruktur och funktion.
Löslighet
Löslig i vatten, dimetylsulfoxid och etanol. Olösligt i eter.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 156-54-7
Molekylformel C4H7NaO2
Molekylvikt (g/mol) 110.09
MDL-nummer MFCD00002816
InChI-nyckel MFBOGIVSZKQAPD-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium butyrate, sodium butanoate, butyric acid sodium salt, butanoic acid, sodium salt, butyrate sodium, butyric acid, sodium salt, sodium n-butyrate, sodium propanecarboxylate, butyric acid, na, butanoic acid, sodium salt 1:1
PubChem CID 5222465
ChEBI CHEBI:64103
LEDER [Na+].CCCC([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium butyrate
Smältpunkt >300 °C
Analysprocentintervall >98%
Kvantitet 500 g
Beilstein 3629439
Känslighet Hygroskopisk
Löslighetsinformation Löslig i vatten, dimetylsulfoxid och etanol. Olöslig i eter.
IUPAC-namn natriumbutanoat
Formel vikt 110.09
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium butyrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Butanoic acid, sodium salt
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.