Läs mer
Sodium Butyrate-d7, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Butanoate-D7 |
| CAS | 270564-49-3 |
| Molekylformel | C4D7NaO2 |
| Kvantitet | 0.5 g |
| Synonym | Sodium Butanoate-2,2,3,3,4,4,4-d7 (1:1) |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H8O2.Na/c1-2-3-4(5)6;/h2-3H2,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/i1D3,2D2,3D2; |
| LEDER | O=C(C([2 H])(C([2 H])(C([2 H])([2 H])[2 H])[2 H])[2 H])O[Na] |
| IUPAC-namn | sodium butanoate-d7 |
| Molekylvikt (g/mol) | 117.13 |
| Formel vikt | 117.08 g/mol |
| Visa mer |