Läs mer
Sodium Butyrate, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15810841
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15810841 1 kg 1kg
15800841 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15810841 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8202361000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 156-54-7
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Butyrate
Smältpunkt 244°C
Densitet 1.324 g/cm3 at 30°C
Kvantitet 1 kg
MDL-nummer MFCD00002816
Synonym Sodium butyrate, Butyric acid sodium salt, Sodium butyrate
Molekylvikt (g/mol) 110.09
Kvalitet Ungraded