Läs mer
Sodium Butyrate, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 156-54-7 |
| Smältpunkt | 244°C |
| Densitet | 1.324 g/cm3 at 30°C |
| MDL-nummer | MFCD00002816 |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | Sodium butyrate, Butyric acid sodium salt, Sodium butyrate |
| Molekylvikt (g/mol) | 110.09 |
| Kvalitet | Research |