Läs mer
Natriumbutyrat, TRC
Produktkod. 30137321
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137321 100 g
30137668 50 g
30006865 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30137321 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS615175100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 156-54-7
Molekylformel C4 H7 O2 . Na
Molekylvikt (g/mol) 110.09
Synonym Butanoic acid, sodium salt (1:1), Butanoic acid, sodium salt (9CI), Butyric acid, sodium salt (6CI,8CI), Adimix, Butyrate sodium, Gustor XXI B 70, Sodium butanoate, Sodium butyrate, Sodium n-butyrate, Sodium propanecarboxylate
IUPAC-namn natrium; Butanoat
LEDER [Na+].CCCC(=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Butyrate
Kvantitet 100 g
InChI formel InChI=1S/C4H8O2.Na/c1-2-3-4(5)6;/h2-3H2,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
Formel vikt 110.0344
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.