Läs mer
Natriumbutyrat, TRC
Produktkod. 30137668
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137668 50 g
30137321 100 g
30006865 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30137668 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS61517550G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 156-54-7
Molekylformel C4 H7 O2 . Na
Molekylvikt (g/mol) 110.09
Synonym Butanoic acid, sodium salt (1:1), Butanoic acid, sodium salt (9CI), Butyric acid, sodium salt (6CI,8CI), Adimix, Butyrate sodium, Gustor XXI B 70, Sodium butanoate, Sodium butyrate, Sodium n-butyrate, Sodium propanecarboxylate
IUPAC-namn natrium; Butanoat
LEDER [Na+].CCCC(=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Butyrate
Kvantitet 50 g
InChI formel InChI=1S/C4H8O2.Na/c1-2-3-4(5)6;/h2-3H2,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
Formel vikt 110.0344