Läs mer
Natriumkaprat, MP Biomedicals
Produktkod. 11433026 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11433026 5 g 5g
1 options
Produktkod. 11433026 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0522169405
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Caprate
CAS 1002-62-6
Molekylformel C10H19NaO2
MDL-nummer MFCD00066453
Kvantitet 5 g
Synonym sodium decanoate, sodium caprate, decanoic acid, sodium salt, decanoic acid sodium salt, sodium caprinate, capric acid sodium salt, sodium-n-decanoate, sodium decanoic acid, capric acid, sodium salt, caprinic acid sodium salt
InChI-nyckel FIWQZURFGYXCEO-UHFFFAOYSA-M
LEDER [Na+].CCCCCCCCCC([O-])=O
IUPAC-namn natriumdekanoat
Molekylvikt (g/mol) 194.25
PubChem CID 4457968