Läs mer
Natriumkaproat, MP Biomedicals
Produktkod. 11472876 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11472876 100 g 25g
1 options
Produktkod. 11472876 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0521837825
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Caproate
CAS 10051-44-2
Molekylformel C6H11NaO2
MDL-nummer MFCD00059056
Kvantitet 100 g
Synonym sodium hexanoate, sodium caproate, hexanoic acid, sodium salt, hexanoic acid sodium salt, sodium capronate, sodium n-caproate, sodium n-hexanoate, unii-e00cg11s66, caproic acid sodium salt, hexanoic acid, sodium salt 1:1
InChI-nyckel UDWXLZLRRVQONG-UHFFFAOYSA-M
LEDER [Na+].CCCCCC([O-])=O
IUPAC-namn natriumhexanoat
Molekylvikt (g/mol) 138.14
PubChem CID 4087444