Läs mer
Natriumkarbonat, 0,05N standardiserad lösning, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15461347
Change view
Kvantitet:
1 L
Produktkod. Kvantitet
15461347 1 L
1 options
Produktkod. 15461347 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 035609.K2
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 497-19-8 ∣ CNa2O3 ∣ 105.99 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium carbonate
CAS 497-19-8
Fysisk form Vätska
Kvantitet 1 L
Molekylformel CNa2O3
MDL-nummer MFCD00003494
Synonym sodium carbonate, disodium carbonate, soda ash, carbonic acid disodium salt, calcined soda, sodium carbonate, anhydrous, carbonic acid, disodium salt, washing soda, sodiumcarbonate, solvay soda
InChI-nyckel CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
LEDER [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
IUPAC-namn dinatriumkarbonat
Molekylvikt (g/mol) 105.99
PubChem CID 10340
ChEBI CHEBI:29377
Formel vikt 105.99
Kvalitet Ungraded
Utseende Färglös vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.