Läs mer
Natriumkarbonat, 98 %
Beskrivning
Natriumkarbonat används ofta som en oorganisk bas och buffertkomponent i flera syntetiska organiska omvandlingar inom både kemiska industrier och forskningslaboratorier. Natriumkarbonat används ofta som elektrolyt och fungerar som en mycket bra ledare i elektrolysprocessen. Förutom att användas som en vanlig kemisk/biologisk/bioteknologisk laboratoriereagens, används det också som vattenavhärdare vid tvätt, bearbetning av trämassa, rengöringsmedel och glastillverkning. Det kan användas för standardisering av syror och kvalitativ testning av katjoner. Vid färgning med fiberreaktiva färgämnen används natriumkarbonat för att säkerställa korrekt kemisk bindning av färgämnet med cellulosafibrer.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Användningsområden
Natriumkarbonat används ofta som en oorganisk bas och buffertkomponent i flera syntetiska organiska omvandlingar inom både kemiska industrier och forskningslaboratorier. Natriumkarbonat används ofta som elektrolyt och fungerar som en mycket bra ledare i elektrolysprocessen. Förutom att användas som en vanlig kemisk/biologisk/bioteknologisk laboratoriereagens, används det också som vattenavhärdare vid tvätt, bearbetning av trämassa, rengöringsmedel och glastillverkning. Det kan användas för standardisering av syror och kvalitativ testning av katjoner. Vid färgning med fiberreaktiva färgämnen används natriumkarbonat för att säkerställa korrekt kemisk bindning av färgämnet med cellulosafibrer.
Löslighet
Löslig i vatten. Lätt löslig i aq. Alkohol. Olöslig i koldisulfid, aceton och alkylacetater.
Anteckningar
M.P. 851° (börjar förlora CO{2} vid 400°) Den är hygroskopisk till sin natur och absorberar fukt från luft. Vid uppvärmning börjar den förlora koldioxid vid cirka 400 °C.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium carbonate |
| pH | 11.5 |
| Fysisk form | Pulver |
| Kvantitet | 500 g |
| Odör | Luktfritt |
| Brytningsindex | 1.535 |
| Känslighet | Hygroskopisk |
| Densitet | 2.53 |
| Beilstein | 4154566 |
| Merck Index | 14,8596 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Sodium carbonate, 98%, Thermo Scientific
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: Disodium carbonate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.