Läs mer
Natriumkarbonat, 98 %
Produktkod. 11327886
Change view
Kvantitet:
500 g
2500 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
2.5kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11327886 2500 g 2.5kg
11317886 500 g -
11307886 5000 g 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11327886 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L13098.0E
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 497-19-8 ∣ CNa2O3 ∣ 105,99 g/mol
Natriumkarbonat används ofta som en oorganisk bas och buffertkomponent i flera syntetiska organiska omvandlingar inom både kemiska industrier och forskningslaboratorier. Natriumkarbonat används ofta som elektrolyt och fungerar som en mycket bra ledare i elektrolysprocessen. Förutom att användas som en vanlig kemisk/biologisk/bioteknologisk laboratoriereagens, används det också som vattenavhärdare vid tvätt, bearbetning av trämassa, rengöringsmedel och glastillverkning. Det kan användas för standardisering av syror och kvalitativ testning av katjoner. Vid färgning med fiberreaktiva färgämnen används natriumkarbonat för att säkerställa korrekt kemisk bindning av färgämnet med cellulosafibrer.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Användningsområden
Natriumkarbonat används ofta som en oorganisk bas och buffertkomponent i flera syntetiska organiska omvandlingar inom både kemiska industrier och forskningslaboratorier. Natriumkarbonat används ofta som elektrolyt och fungerar som en mycket bra ledare i elektrolysprocessen. Förutom att användas som en vanlig kemisk/biologisk/bioteknologisk laboratoriereagens, används det också som vattenavhärdare vid tvätt, bearbetning av trämassa, rengöringsmedel och glastillverkning. Det kan användas för standardisering av syror och kvalitativ testning av katjoner. Vid färgning med fiberreaktiva färgämnen används natriumkarbonat för att säkerställa korrekt kemisk bindning av färgämnet med cellulosafibrer.
Löslighet
Löslig i vatten. Lätt löslig i aq. Alkohol. Olöslig i koldisulfid, aceton och alkylacetater.
Anteckningar
M.P. 851° (börjar förlora CO{2} vid 400°) Den är hygroskopisk till sin natur och absorberar fukt från luft. Vid uppvärmning börjar den förlora koldioxid vid cirka 400 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 497-19-8
Molekylformel CNa2O3
Molekylvikt (g/mol) 105.99
MDL-nummer MFCD00003494
InChI-nyckel CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium carbonate, disodium carbonate, soda ash, carbonic acid disodium salt, calcined soda, sodium carbonate, anhydrous, carbonic acid, disodium salt, washing soda, sodiumcarbonate, solvay soda
PubChem CID 10340
ChEBI CHEBI:29377
LEDER [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium carbonate
pH 11.5
Fysisk form Pulver
Kvantitet 2500 g
Odör Luktfritt
Brytningsindex 1.535
Känslighet Hygroskopisk
Densitet 2.53
Beilstein 4154566
Merck Index 14,8596
Löslighetsinformation Löslig i vatten. Lätt löslig i AQ. alkohol. Olöslig i koldisulfid, aceton och alkylacetater.
IUPAC-namn dinatriumkarbonat
Formel vikt 105.99
Procent renhet 98%
Kvalitet Ograderat
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium carbonate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Disodium carbonate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.