Läs mer
Natriumkarbonat, 99,8 %, för analys, vattenfritt pulver, pulver
Produktkod. 10266690 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Plasttrumma
Förpackningsstorlek:
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10266690 1 kg Plastflaska -
10646784 5 kg Plasttrumma 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10266690 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 207810010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    625.00 SEK
    540.65 SEK / 1kg
    Save 84.35 SEK
    13% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 497-19-8 | CNa2O3 | 105,99 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Adsorbent, biologisk buffert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 497-19-8
Molekylformel CNa2O3
Molekylvikt (g/mol) 105.99
MDL-nummer MFCD00003494
InChI-nyckel CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium carbonate, disodium carbonate, soda ash, carbonic acid disodium salt, calcined soda, sodium carbonate, anhydrous, carbonic acid, disodium salt, washing soda, sodiumcarbonate, solvay soda
PubChem CID 10340
ChEBI CHEBI:29377
IUPAC-namn dinatrium;karbonat
LEDER [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
Specifikationer
Kokpunkt 1600,0 °C
Kemiskt namn eller material Sodium carbonate
Smältpunkt 851,0 °C
Namnnotering Vattenfri
Färg Vitt
Fysisk form Kristallint pulver eller granulat
Kvantitet 1 kg
Analysprocentintervall 99.8%
Linjär formel Na2CO3
Fieser 7332
Merck Index 15, 8731
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 22 g/100 ml (20 °C). Andra lösligheter: löslig i glycerol, olöslig i alkohol
Formel vikt 105.99
Procent renhet 99.8%
Kvalitet Analytisk
Förlust vid torkning 0,5 % max (300 °C)
Förpackning Plastflaska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium carbonate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.