Läs mer
Natriumkarbonat, ACS primärstandard, 99,95–100,05 % (torkad bas)
Beskrivning
Natriumkarbonat används ofta som en oorganisk bas och buffertkomponent i flera syntetiska organiska omvandlingar inom både kemiska industrier och forskningslaboratorier. Natriumkarbonat används ofta som elektrolyt och fungerar som en mycket bra ledare i elektrolysprocessen. Förutom att användas som en vanlig kemisk/biologisk/bioteknologisk laboratoriereagens, används det också som vattenavhärdare vid tvätt, bearbetning av trämassa, rengöringsmedel och glastillverkning. Det kan användas för standardisering av syror och kvalitativ testning av katjoner. Vid färgning med fiberreaktiva färgämnen används natriumkarbonat för att säkerställa korrekt kemisk bindning av färgämnet med cellulosafibrer.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium carbonate |
| Namnnotering | ACS primärstandard |
| Fysisk form | Granulat |
| Kvantitet | 100 g |
| Analysprocentintervall | 99,95 till 100,05 % |
| Beilstein | 4154566 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten. Lätt löslig i AQ. alkohol. Olöslig i koldisulfid, aceton och alkylacetater. |
| IUPAC-namn | dinatriumkarbonat |
| Formel vikt | 105.99 |
| Procent renhet | ≥99.95% |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Sodium carbonate
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.