Läs mer
Melford Vattenfri natriumkarbonat
Beskrivning
Produkten skickas vanligtvis inom 24 timmar. Endast forskning eller ytterligare tillverkningsanvändning, inte för användning av livsmedel eller droger.
Ämnets namn: Soda Ash
CAS-nummer: 497-19-8
Molekylformel: Na 2 CO 3
Molekylvikt: 105,99
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Carbonate Anhydrous, ACS Grade |
| CAS | 497-19-8 |
| Kvantitet | 3 kg |
| Molekylformel | Na2CO3 |