Läs mer
Melford Vattenfri natriumkarbonat
Produktkod. 30018805
Change view
Kvantitet:
500 g
3 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018805 500 g
30018804 3 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30018805 Leverantör Melford Leverantörsnummer S25025500.0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    662.00 SEK
    419.86 SEK / 500g
    Save 242.14 SEK
    36% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-10-2026
Produkten skickas vanligtvis inom 24 timmar. Endast forskning eller ytterligare tillverkningsanvändning, inte för användning av livsmedel eller droger.
Ämnets namn: Soda Ash
CAS-nummer: 497-19-8
Molekylformel: Na 2 CO 3
Molekylvikt: 105,99
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Carbonate Anhydrous ACS Grade
CAS 497-19-8
Kvantitet 500 g
Molekylformel Na2CO3